Merck
GF72498347
Cadmium
wire reel, 2m, diameter 0.5mm, hard, 99.95+%
Synonim(y):
CD005105
Wybierz wielkość
1 EA
2400,00 zł
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2400,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.41
Beilstein:
8137359
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141707
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.95%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 724-983-47
rezystywność
7.27 μΩ-cm, 22°C
dł. × śr.
2 m × 0.5 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
gęstość
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Klucz InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jungsoo Kim et al.
Environmental monitoring and assessment, 186(4), 2321-2327 (2014-01-11)
In birds, concentrations of heavy metal contaminants were associated with their diet and environmental quality. This study presents concentrations of lead and cadmium in feathers and the relationship between concentrations in the feather and stomach content of three species of
Sandra Götze et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 149, 65-82 (2014-02-28)
Increased anthropogenic emission of CO2 changes the carbonate chemistry and decreases the pH of the ocean. This can affect the speciation and the bioavailability of metals in polluted habitats such as estuaries. However, the effects of acidification on metal accumulation
S E Dal-Medico et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 104, 168-174 (2014-04-01)
A drastic amphibian decline has been observed worldwide, which can be attributed (among other factors) to exposure to pollutants. Considering that cadmium corresponds to the most rapidly increasing trace metal in the environment, the aim of this work was to
Knud Ladegaard Pedersen et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 150, 182-188 (2014-04-02)
Accumulation of cadmium in aquatic invertebrates may compromise human food safety and anthropogenic additions of cadmium to coastal areas cause concern. Induction of crustacean metallothionein has been suggested as a useful biomarker for contamination of the aquatic environment with cadmium.
Yonghua Li et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 102, 55-61 (2014-03-04)
In this study, we performed a rhizobox experiment to examine the dynamic changes in the rhizosphere properties and antioxidant enzyme responses of Triticum aestivum L. under three levels of cadmium stress. A set of micro-techniques (i.e., Rhizobox and Rhizon SMS)