Merck
GF72466803
Antimony
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, permanent polyester support, 95+%
Synonim(y):
SB000160
Wybierz wielkość
1 EA
2930,00 zł
2930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2930,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141704
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 724-668-03
opór
41.7 μΩ-cm
rozmiar × grubość
50x50 mm × 0.025 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
gęstość
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Klucz InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Khatima Aït-Oudhia et al.
Parasitology research, 109(5), 1225-1232 (2011-07-30)
Leishmania is the causative agent of various forms of leishmaniasis, a significant cause of morbidity and mortality. The clinical manifestations of the disease range from self-healing cutaneous and mucocutaneous skin ulcers to a fatal visceral form named visceral leishmaniasis or
Ricardo Khouri et al.
The Journal of infectious diseases, 210(2), 306-310 (2014-02-11)
We show that increased plasma superoxide dismutase 1 (SOD1) levels are statistically significant predictors of the failure of pentavalent antimony treatment for cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania braziliensis. In Leishmania amazonensis-infected patients, host SOD1 levels can be used to discriminate
Edward R T Tiekink
Critical reviews in oncology/hematology, 42(3), 217-224 (2002-06-07)
The main group elements antimony and bismuth are used clinically, primarily for the treatment of Leishmaniasis (antimony) and ulcers (bismuth). Despite their medicinal efficacy, the exploration of the anti-cancer potential of antimony and bismuth compounds is not as well developed
Rita Mukhopadhyay et al.
Biochimica et biophysica acta, 1840(5), 1583-1591 (2013-12-03)
Aquaporins (AQPs), members of a superfamily of transmembrane channel proteins, are ubiquitous in all domains of life. They fall into a number of branches that can be functionally categorized into two major sub-groups: i) orthodox aquaporins, which are water-specific channels
Shyam Sundar et al.
International journal of environmental research and public health, 7(12), 4267-4277 (2011-02-15)
Antimony toxicity occurs either due to occupational exposure or during therapy. Occupational exposure may cause respiratory irritation, pneumoconiosis, antimony spots on the skin and gastrointestinal symptoms. In addition antimony trioxide is possibly carcinogenic to humans. Improvements in working conditions have