Kluczowe dokumenty
GF72464834
Antimony
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.015mm, permanent polyester support, 95+%
Synonim(y):
SB000140
Wybierz wielkość
7160,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
7160,00 zł
Próba
95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 724-648-34
opór
41.7 μΩ-cm
rozmiar × grubość
100x100 mm × 0.015 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
gęstość
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Klucz InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)