Kluczowe dokumenty
GF72124499
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
foil, 50 x 100mm, 0.3mm thickness, annealed
Synonim(y):
FE080280
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 721-244-99
rozmiar × grubość
50 mm × 100 mm × 0.3 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)