Merck
GF71554697
Silicone Elastomer
sheet, thickness 8 mm, size 600 × 600 mm, tolerance +/-0.4
Synonim(y):
SI303400
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 715-546-97
rozmiar
600 × 600 mm
grubość
8 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com