Kluczowe dokumenty
GF71388265
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
50g lump, 5mm max. lump size
Synonim(y):
NI296100
Wybierz wielkość
1 EA
2210,00 zł
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2210,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
2210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 713-882-65
masa
50 g
maks. wielkość bryłki
5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)