GF71179735
Tinned copper alloy, CuSn
sn60/pb40 coated, foil, 0.5m coil, 15mm coil width, 0.05mm thickness, annealed
Synonim(y):
CU200250
About This Item
Polecane produkty
Postać
annealed (sn60/pb40 coated)
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 711-797-35
dł. × szer. × grubość
0.5 m × 15 mm × 0.05 mm