GF71007713
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 10mm disks, 0.50mm thickness, as rolled
Synonim(y):
NI050320
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (disks - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 710-077-13
rozmiar × grubość
10 mm × 0.50 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)