GF70501788
Antimony
microfoil, 50x50mm, thinness 0.5μm, specific density 334.5μg/cm2, 6 micron aluminum permanent support, 95+%
Synonim(y):
Antimony, SB004700
About This Item
Próba
95%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 705-017-88
opór
41.7 μΩ-cm
tw
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
gęstość
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Klucz InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3