Key Documents
GF70476183
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.5 mm, length 2 m, temper annealed
Synonim(y):
FA140350
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 704-761-83
Długość
2 m
grubość
0.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com