Merck
GF70244793
Molybdenum
wire reel, 5m, diameter 0.05mm, gold plated, 99.95%
Synonim(y):
MO005225
Wybierz wielkość
1 EA
1510,00 zł
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1510,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mo
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141727
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.95%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 702-447-93
rezystywność
5.0 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
5 m × 0.05 mm
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
gęstość
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Klucz InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Viswanathan S Saji et al.
ChemSusChem, 5(7), 1146-1161 (2012-06-14)
The electrochemical behaviors of molybdenum and its oxides, both in bulk and thin film dimensions, are critical because of their widespread applications in steels, electrocatalysts, electrochromic materials, batteries, sensors, and solar cells. An important area of current interest is electrodeposited
Mohammad-Reza Rashidi et al.
Expert opinion on drug metabolism & toxicology, 6(2), 133-152 (2010-01-26)
Molybdenum hydroxylases, aldehyde oxidase and xanthine oxidase, are metalloflavoproteins that catalyze both oxidation and reduction of a broad range of drugs and other xenobiotics indicating the importance of these enzymes in drug oxidation, detoxification and activation. Both enzymes are also
Ralf R Mendel
The Journal of biological chemistry, 288(19), 13165-13172 (2013-03-30)
The transition element molybdenum needs to be complexed by a special cofactor to gain catalytic activity. Molybdenum is bound to a unique pterin, thus forming the molybdenum cofactor (Moco), which, in different variants, is the active compound at the catalytic
Ralf R Mendel
Plant cell reports, 30(10), 1787-1797 (2011-06-11)
The transition element molybdenum (Mo) is of essential importance for (nearly) all biological systems as it is required by enzymes catalyzing important reactions within the cell. The metal itself is biologically inactive unless it is complexed by a special cofactor.
Maria Lyra et al.
Hellenic journal of nuclear medicine, 14(1), 49-55 (2011-04-23)
The sleeping giant of molybdenum-99 ((99)Mo) production is grinding to a halt and the world is wondering how this happened. Fewer than 10 reactors in the world are capable of producing radio nuclides for medicine; approximately 50% of the world's