Kluczowe dokumenty
GF69919666
Quartz - fused
tube, outside diameter 28 mm, length 450 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonim(y):
SI617490
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 699-196-66
Długość
450 mm
śr. zewn.
28 mm
grubość ścianki
1.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)