Merck
GF69509638
Copper
insulated wire, conductor diameter 0.46 mm, length 20 m, insulation thickness 0.015 mm
Synonim(y):
CU005884
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cu
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141711
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 695-096-38
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
Długość
20 m
Średnica
0.46 mm
grubość izolacji
0.015 mm
tw
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2