GF69261633
Neodymium
wire reel, 200mm, diameter 1.0mm, hard, 99.9%
Synonim(y):
Neodymium, ND005110
About This Item
Próba
99.9%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 692-616-33
rezystywność
64.0 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
200 mm × 1 mm
tw
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
gęstość
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Nd]
InChI
1S/Nd
Klucz InChI
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3