Kluczowe dokumenty
GF68556167
Titanium/Molybdenum
rod, 2.0 mm diameter, Ti85%/Mo15%, length 500 mm, temper annealed
Synonim(y):
TI087920
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 685-561-67
Długość
500 mm
średnica
2.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)