Key Documents
GF68193490
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, Co66%/Si15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, thickness 0.018 mm, length 0.5 m, coil width 50.8 mm
Synonim(y):
CO810220
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 681-934-90
Długość
0.5 m
szerokość zwoju
50.8 mm
grubość
0.018 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com