Kluczowe dokumenty
GF68182285
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.125 mm diameter, condition metallic glass, length 50 m
Synonim(y):
FE845100
Wybierz wielkość
1 EA
3520,00 zł
3520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3520,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
3520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 681-822-85
Długość
50 m
średnica
0.125 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)