Kluczowe dokumenty
GF67966565
Copper
insulated wire, 20m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.002mm, 2 micron polyesterimide insulation, 99.9%
Synonim(y):
CU005850
About This Item
Próba
99.9%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 679-665-65
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr. × grubość
20 m × 0.05 mm × 0.002 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)