Merck
GF67966385
Beryllium
wire reel, 0.3m, diameter 0.356mm, annealed and clean, 99.7%
Synonim(y):
BE005120
Wybierz wielkość
1 EA
5640,00 zł
5640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5640,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Be
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
9.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141501
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
5640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.7%
Formularz
wire
temp. samozapłonu
1198 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 679-663-85
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
0.3 m × 0.356 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
gęstość
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Be]
InChI
1S/Be
Klucz InChI
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shaodong Dai et al.
Current opinion in immunology, 25(6), 775-780 (2013-08-28)
Chronic beryllium disease (CBD) is a granulomatous lung disorder caused by a hypersensitivity to beryllium and characterized by the accumulation of beryllium-specific CD4(+) T cells in the lung. Genetic susceptibility to beryllium-induced disease is strongly associated with HLA-DP alleles possessing
Martin Harper
Journal of environmental monitoring : JEM, 8(6), 598-604 (2006-06-13)
Standardized conventions governing the fractions of airborne particles that can penetrate the human head airways, the thoracic airways and the alveolar spaces have been internationally (although not universally) adopted. Several agencies involved in setting limit values for occupational exposure concentrations
Paolo Boffetta et al.
Critical reviews in toxicology, 42(2), 107-118 (2012-01-27)
There is controversy on whether occupational exposure to beryllium causes lung cancer. We conducted a systematic review of epidemiologic studies on cancer among workers exposed to beryllium, including a study of seven U.S. production plants which has been recently updated
Massimo Amicosante et al.
Clinical immunology (Orlando, Fla.), 121(2), 134-143 (2006-05-16)
Chronic beryllium disease (CBD) is a granulomatous lung disorder caused by beryllium exposure in the workplace and is characterized by the accumulation of beryllium-specific CD4(+) T cells. Depending on genetic susceptibility and the nature of the exposure, CBD occurs in
Michael J Brisson et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 8(6), 605-611 (2006-06-13)
Control of workplace exposure to beryllium is a growing issue in the United States and other nations. As the health risks associated with low-level exposure to beryllium are better understood, the need increases for improved analytical techniques both in the