Kluczowe dokumenty
GF67677980
Carbon - vitreous - 3000c
granule, 2-3 mm nominal granule size, weight 25 g, maximum temperature 3000c in vacuum or inert gas (500-600c in air)
Synonim(y):
VC006303
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Postać
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 676-779-80
masa
25 g
nominalna wielkość granulek
2-3 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)