Kluczowe dokumenty
GF67359303
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 25 x 25mm, 0.3mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonim(y):
FE280350
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 673-593-03
rozmiar × grubość
25 mm × 25 mm × 0.3 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)