Merck
GF66976116
Nickel
tube, 200mm, outside diameter 0.35mm, inside diameter 0.3mm, wall thickness 0.025mm, hard, 99.5%
Synonim(y):
NI007105
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141729
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
99.5%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 669-761-16
rezystywność
6.97 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość ścianki
200 mm × 0.025 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
0.35 mm × 0.3 mm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Filaggrin is a predominant member of the denaturation-resistant nickel-binding proteome of human epidermis.
Katrine Ross-Hansen et al.
The Journal of investigative dermatology, 134(4), 1164-1166 (2013-10-26)
Meinar Nur Ashrin et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(9), 4025-4031 (2014-03-29)
Ni is the most frequent cause of contact allergy induced by metals. However, the underlying mechanism of this induction is unknown. Our previous research demonstrates that activation of dendritic cells (DCs) through p38MAPK/MKK6 is required for Ni-induced allergy in mice.
Erkai He et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 188, 17-26 (2014-02-18)
Protons and other cations may inhibit metal uptake and alleviate metal toxicity in aquatic organisms, but less is known about these interactions in soil organisms. The present study investigated the influence of solution chemistry on uptake and toxicity of Ni
Sébastien Hulo et al.
Toxicology letters, 226(1), 63-69 (2014-02-11)
To evaluate manganese in exhaled breath condensate (Mn-EBC) as an indicator of exposure to fumes from metal inert gas welding process. We collected EBC and urine from 17 welders and 16 unexposed control subjects after 5 days exposure. Concentrations of
Som Niyogi et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 150, 36-44 (2014-03-19)
The freshwater pulmonate snail, Lymnaea stagnalis, is the most sensitive aquatic organism tested to date for Ni. We undertook a series of experiments to investigate the underlying mechanism(s) for this observed hypersensitivity. Consistent with previous experiments, juvenile snail growth in