Kluczowe dokumenty
GF66491051
Magnesium fluoride
lump, 5 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.99%
Synonim(y):
MG516100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Próba
99.99%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 664-910-51
masa
50 g
maks. wielkość bryłki
5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)