Key Documents
GF66008167
Lead
wire reel, 10m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.95%
Synonim(y):
Lead, PB005111
About This Item
Próba
99.95%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 660-081-67
rezystywność
20.65 μΩ-cm
dł. × śr.
10 m × 0.25 mm
tw
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney