Merck
GF65381980
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.013 mm, L 2 m, coil width 300 mm
Synonim(y):
FV331013
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 653-819-80
Długość
2 m
szerokość zwoju
300 mm
grubość
0.013 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com