Kluczowe dokumenty
GF65070569
Aluminum-silicon alloy, Al75Si25
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 1000g
Synonim(y):
AL146010
Wybierz wielkość
1 EA
7400,00 zł
7400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
7400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
7400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder (alloy pre-cursor)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 650-705-69
masa
1000 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)