Kluczowe dokumenty
GF64808882
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
200mm tube, 2.5mm outside diameter, 0.18mm wall thickness, 2.14mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
NI117400
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 648-088-82
dł. × grubość ścianki
200 mm × 0.18 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
2.5 mm × 2.14 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)