Kluczowe dokumenty
GF64757649
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sheet, thickness 2 mm, size 300 × 300 mm, grade high purity
Synonim(y):
ME303021
Wybierz wielkość
1 EA
4030,00 zł
4030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
4030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 647-576-49
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
2 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)