Kluczowe dokumenty
GF64731685
Nickel/Iron
rod, Ni80%/Fe20%, 5.0 mm diameter, length 1000 mm, temper as drawn
Synonim(y):
NI297920
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 647-316-85
Długość
1000 mm
średnica
5.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)