Kluczowe dokumenty
GF64556860
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 1m coil, 20mm coil width, 0.5mm thickness, annealed
Synonim(y):
FE210341
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 645-568-60
dł. × szer. × grubość
1 m × 20 mm × 0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)