GF64481362
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 100m length, 0.25mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyester insulation
Synonim(y):
NI105850
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
opis
polyester insulation
thermocouple wire
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 644-813-62
Długość
100 mm
śr. przewodnika
0.25 mm
grubość izolacji
0.004 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Zastosowanie
may be used as one component of a thermocouple
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)