Kluczowe dokumenty
GF64158824
Gold-nickel alloy, Au82Ni18
0.5m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonim(y):
AU055150
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 641-588-24
dł. × śr.
0.5 m × 0.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)