GF64000673
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 50 x 50mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonim(y):
MN010210
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
opis
light tight (lt)
Formularz
foil (as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 640-006-73
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.025 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)