Kluczowe dokumenty
GF63742709
Copper/Beryllium
rod, 20 mm diameter, Cu98%/Be 2%, length 200 mm, temper hard
Synonim(y):
CU077950
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 637-427-09
Długość
200 mm
średnica
20 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)