Kluczowe dokumenty
GF63535574
Tungsten-nickel-iron alloy, W70Ni20Fe10
100g lump, 3mm max. lump size
Synonim(y):
W 276100
Wybierz wielkość
1 EA
919,00 zł
919,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
919,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
919,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 635-355-74
masa
100 g
maks. wielkość bryłki
3 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)