GF63482014
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), tube, outside diameter 10mm, L 1000 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonim(y):
ME307050
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 634-820-14
Długość
1000 mm
grubość ścianki
1.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)