GF63284036
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.005 mm, L 0.5 m, coil width 450 mm
Synonim(y):
FP301050
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 632-840-36
Długość
0.5 m
szerokość zwoju
450 mm
grubość
0.005 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)