Merck
GF63053276
Cadmium
wire reel, 1m, diameter 0.70mm, as drawn, 99.99+%
Synonim(y):
Cadmium, CD005114
Wybierz wielkość
1 EA
1890,00 zł
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1890,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.41
Beilstein:
8137359
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141707
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 630-532-76
rezystywność
7.27 μΩ-cm, 22°C
dł. × śr.
1 m × 0.70 mm
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
gęstość
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Klucz InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jian-An Xian et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 92(5), 525-528 (2014-01-01)
This study investigated the effect of ambient Cadmium (Cd) on haemocyte apoptosis of the shrimp, Penaeus monodon. Cellular response was determined in Cd-exposed (0, 0.05, 0.5 and 5 mg L(-1)) shrimp. Results showed that 0.05 mg L(-1) Cd(2+) had no significant effect on the
Peerapat Kosolsaksakul et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 187, 153-161 (2014-02-08)
The Mae Tao watershed, northwest Thailand, has become contaminated with cadmium (Cd) as a result of zinc ore extraction (Padaeng deposit) in the nearby Thanon-Thongchai mountains. Consumption of contaminated rice has led to documented human health impacts. The aim of
S E Dal-Medico et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 104, 168-174 (2014-04-01)
A drastic amphibian decline has been observed worldwide, which can be attributed (among other factors) to exposure to pollutants. Considering that cadmium corresponds to the most rapidly increasing trace metal in the environment, the aim of this work was to
Jungsoo Kim et al.
Environmental monitoring and assessment, 186(4), 2321-2327 (2014-01-11)
In birds, concentrations of heavy metal contaminants were associated with their diet and environmental quality. This study presents concentrations of lead and cadmium in feathers and the relationship between concentrations in the feather and stomach content of three species of
Burcu Yeşilbudak et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 92(5), 546-550 (2014-02-15)
Accumulation of cadmium in gill, liver, muscle and kidney tissues of Cyprinus carpio and Oreochromis niloticus were investigated in fish exposed to 0.5 ppm cadmium over 1, 15 and 30 days under controlled laboratory conditions. Tissue accumulation of the metal was measured