Merck
GF62689764
Zirconium
rod, 500mm, diameter 5.0mm, centerless ground, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR007920
Wybierz wielkość
1 EA
2630,00 zł
2630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2630,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Zr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141751
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.2%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 626-897-64
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
500 mm × 5.0 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anjana Raut et al.
Indian journal of dental research : official publication of Indian Society for Dental Research, 22(1), 140-143 (2011-04-29)
The demand for esthetic restorations has resulted in an increased use of dental ceramics for anterior and posterior restorations. A few decades ago, all-ceramic restorations were restricted to treatment in the anterior region, but now all-ceramic restorations can be made
R Velázquez-Cayón et al.
Medicina oral, patologia oral y cirugia bucal, 17(2), e246-e250 (2011-12-07)
The increase of aesthetic demands, together with the successful outcome of current implants, has renewed interest in the search for new materials with enough mechanical properties and better aesthetic qualities than the materials customarily used in implanto-prosthetic rehabilitation. Among these
Glypican-3-targeted 89Zr PET imaging of hepatocellular carcinoma: where antibody imaging dares to tread.
Bernadette V Marquez et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(5), 708-709 (2014-03-26)
M Inokoshi et al.
Journal of dental research, 93(4), 329-334 (2014-02-25)
Dental zirconia can no longer be considered un-bondable to tooth tissue. In literature, an increasing number of papers indeed report on the bonding effectiveness of different luting techniques to zirconia. We aimed to disclose general trends in bonding to zirconia
D B Zhu et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(5), 3703-3706 (2014-04-17)
Functionalized ceramic dental crown was successfully fabricated through selective slurry extrusion (SSE) based technique of solid freeform fabrication (also known as rapid prototyping). After sintering, the decomposed tourmaline powders were embedded in ZrO2 matrix. The far infrared emission properties of