GF62687795
Palladium
wire reel, 1m, diameter 0.125mm, hard, 99.95%
Synonim(y):
Palladium, PD005120
About This Item
Próba
99.95%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 626-877-95
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
1 m × 0.125 mm
tw
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N