Kluczowe dokumenty
GF61749883
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 10mm disks, 0.2mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI110355
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed
foil (disks)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 617-498-83
rozmiar × grubość
10 mm × 0.2 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)