GF61654822
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
20m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonim(y):
FE245131
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 616-548-22
dł. × śr.
20 m × 0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)