GF61391932
Lead
wire reel, 0.5m, diameter 0.125mm, as drawn, 99.5%
Synonim(y):
Lead, PB005106
About This Item
Próba
99.5%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 613-919-32
rezystywność
20.65 μΩ-cm
dł. × śr.
0.5 m × 0.125 mm
tw
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney