Kluczowe dokumenty
GF61256022
Nimonic® alloy 90, Ni53Cr20Co18Ti2.5Al1.5Fe1.5
rod, 500mm x 22mm diameter
Synonim(y):
NJ107950
Wybierz wielkość
1 EA
4500,00 zł
4500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4500,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
4500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 612-560-22
dł. × śr.
500 mm × 22 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Nimonic is a registered trademark of Special Metals Corporation
Nimonic is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)