GF61140080
Zirconium
wire reel, 20m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR005135
About This Item
Próba
99.2%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 611-400-80
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
20 m × 0.5 mm
tw
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials