Merck
GF61026038
Gold
foil, thickness 0.02 mm, purity 99.9%, size 25 × 25 mm
Synonim(y):
AU000190
Wybierz wielkość
1 EA
2270,00 zł
5 EA
8620,00 zł
2270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2270,00 zł
5 EA
8620,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Au
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141717
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 610-260-38
rezystywność
2.05 μΩ-cm, 0°C
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
0.02 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp
1063 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
Klucz InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)