GF60775005
Quartz - fused
granule, 1-2 mm nominal granule size, weight 50 g
Synonim(y):
SI616302
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 607-750-05
masa
50 g
nominalna wielkość granulek
1-2 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)