Kluczowe dokumenty
GF60248662
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
20m insulated wire, 0.125mm conductor diameter, 0.007mm insulation thickness, polyester insulation
Synonim(y):
FE245840
Wybierz wielkość
1 EA
1430,00 zł
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
polyester insulation
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 602-486-62
Długość
20 m
śr. przewodnika
0.125 mm
grubość izolacji
0.007 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)