Kluczowe dokumenty
GF59982733
Tungsten-rhenium alloy, W74Re26
0.5m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonim(y):
W 125120
Wybierz wielkość
1 EA
1400,00 zł
1400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 599-827-33
dł. × śr.
0.5 m × 0.125 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)