Kluczowe dokumenty
GF59620349
Tungsten-titanium alloy, W95Ti5
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Synonim(y):
W 086010
Wybierz wielkość
1 EA
1960,00 zł
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1960,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 596-203-49
masa
20 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)